Imprimer
3',5'-Bis(trifluoromethyl)acetanilide 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
APOSPC3053W-5GEA 129 EUR
APOSPC3053W-5G
3',5'-Bis(trifluoromethyl)acetanilide 97%
3',5'-Bis(trifluoromethyl)acetanilide
Formule: C₁₀H₇F₆NO
Point de fusion: 160…162 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00089454
Numéro CAS: 16143-84-3