Imprimer
2-[(3-Fluorobenzyl)oxy]-5-nitrobenzaldehyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSPC31223-250MGEA 52.4 EUR
APOSPC31223-250MG APOSPC31223-1G
2-[(3-Fluorobenzyl)oxy]-5-nitrobenzaldehyde
2-[(3-Fluorobenzyl)oxy]-5-nitrobenzaldehyde
Formule: C₁₄H₁₀FNO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00117030
Numéro CAS: 219539-49-8