Imprimer
Ethyl pentafluoropropionate 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC3250-25G PC3250-10G PC3250-100G PC3250-1G PC3250-5G
APOSPC3250-25GEA 65.5 EUR
APOSPC3250-25G APOSPC3250-10G APOSPC3250-100G APOSPC3250-1G APOSPC3250-5G
Ethyl pentafluoropropionate 98%
Ethyl pentafluoropropionate
Undergoes Wittig reaction to give 1-perfluoroalkylenol ethers, which are useful precursors to other fluorine containing molecules: JOC., 57, 3807 (1992).
Formule: C₅H₅F₅O₂
Poids moléculaire: 192,09 g/mol
Point d'ébullition: 73…76 °C
Densité: 1.299 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 1 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00000431
Numéro CAS: 426-65-3
EINECS: 207-043-6
UN: 3272
ADR: 3,II