Imprimer
3',5'-Difluoro-4'-methoxyacetophenone 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
APOSPC3283-1GEA 71.4 EUR
APOSPC3283-1G APOSPC3283-10G APOSPC3283-5G
3',5'-Difluoro-4'-methoxyacetophenone 98%
3',5'-Difluoro-4'-methoxyacetophenone
Formule: C₉H₈F₂O₂
Point de fusion: 27…31 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236243
Numéro CAS: 170570-79-3