Ethyl trifluoropyruvate 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Useful prochiral intermediate
Formule:
C₅H₅F₃O₃ Poids moléculaire: 170,09 g/mol Point d'ébullition: 95…98 °C Densité: 1,283 g/cm³ (25 °C) Point éclair: 31 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00114935 Numéro CAS: 13081-18-0 UN: 3272 ADR: 3,III |