Imprimer

4-(4-Fluoro-2-nitrophenyl)morpholine

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

APOSPC3765-500MGEA 14.7 EUR
APOSPC3765-500MG
4-(4-Fluoro-2-nitrophenyl)morpholine
4-(4-Fluoro-2-nitrophenyl)morpholine
Formule: C₁₀H₁₁FN₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00798369
Numéro CAS: 238418-75-2

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR