Imprimer
2-Chloro-4,5-difluorobenzenesulphonyl chloride 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
APOSPC3923-1GEA 14.7 EUR
APOSPC3923-1G APOSPC3923-5G APOSPC3923-25G
2-Chloro-4,5-difluorobenzenesulphonyl chloride 97%
2-Chloro-4,5-difluorobenzenesulphonyl chloride
Formule: C₆H₂Cl₂F₂O₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02091388
Numéro CAS: 67475-58-5
UN: 1760
ADR: 8,III