3,3-Difluoroazetidine hydrochloride
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C3H6ClF2N Poids moléculaire: 129,54 g/mol Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD05663714 Numéro CAS: 288315-03-7 |