Imprimer
4-(Trifluoromethyl)phenylboronic acid pinacol ester 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSPC412070-5GEA 71.3 EUR
APOSPC412070-5G
4-(Trifluoromethyl)phenylboronic acid pinacol ester 97%
4-(Trifluoromethyl)phenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₃H₁₆BF₃O₂
Poids moléculaire: 272,0712 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05863924
Numéro CAS: 214360-65-3