Imprimer
4-(Dimethylcarbamoyl)-2-fluorophenylboronic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSPC412105-1GEA 495 EUR
APOSPC412105-1G
4-(Dimethylcarbamoyl)-2-fluorophenylboronic acid 95%
4-(Dimethylcarbamoyl)-2-fluorophenylboronic acid
Formule: C₉H₁₁BFNO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11855833
Numéro CAS: 874289-30-2