N-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]piperidine 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₂H₁₃F₃N₂O₂ Point de fusion: 48…50 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00052908 Numéro CAS: 1692-79-1 |