2'-Fluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₉H₆F₄O Poids moléculaire: 206,14 g/mol Densité: 1,02 g/cm³ (25 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00061145 Numéro CAS: 207853-63-2 |