Imprimer
3-Fluoro-5-(4-morpholinylcarbonyl)phenylboronic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
APOSPC4619-1GEA 205 EUR
APOSPC4619-1G
3-Fluoro-5-(4-morpholinylcarbonyl)phenylboronic acid 98%
3-Fluoro-5-(4-morpholinylcarbonyl)phenylboronic acid
Formule: C₁₁H₁₃BFNO₄
Poids moléculaire: 253,04 g/mol
Point de fusion: 145…147 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08235057
Numéro CAS: 874219-40-6