Imprimer
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
APOSPC49261-25GEA 0 EUR
APOSPC49261-25G APOSPC49261-5G APOSPC49261-10G APOSPC49261-1G
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formule: C₉H₇F₃O
Poids moléculaire: 188,15 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04116032
Numéro CAS: 878001-20-8