Imprimer

2-(Trifluoromethyl)pyridin-4-ol

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

APOSPC49312-1GEA 21.9 EUR
APOSPC49312-1G
2-(Trifluoromethyl)pyridin-4-ol
2-(Trifluoromethyl)pyridin-4-ol
Formule: C₆H₄F₃NO
Poids moléculaire: 163,10 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01571202
Numéro CAS: 170886-13-2

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR