Imprimer
4-Fluoro-3-(phenylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSPC4984-1GEA 205 EUR
APOSPC4984-1G
4-Fluoro-3-(phenylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
4-Fluoro-3-(phenylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formule: C₁₃H₁₁BFNO₃
Point de fusion: 252…254 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08235052
Numéro CAS: 874219-33-7