Imprimer
4-Fluor-3-(propylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
APOSPC4988-1GEA 205 EUR
APOSPC4988-1G
4-Fluor-3-(propylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
4-Fluor-3-(propylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formule: C₁₀H₁₃BFNO₃
Point de fusion: 105…107 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08235051
Numéro CAS: 874219-32-6