Imprimer
2-Chloro-3-fluorobenzaldehyde 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSPC499011-5GEA 26.3 EUR
APOSPC499011-5G
2-Chloro-3-fluorobenzaldehyde 98%
2-Chloro-3-fluorobenzaldehyde
Formule: C₇H₄ClFO
Poids moléculaire: 158,56 g/mol
Point de fusion: 29…32 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07782053
Numéro CAS: 96516-31-3