3-Benzylcarbamoyl-5-fluorophenylboronic acid 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Formule:
C₁₄H₁₃BFNO₃ Point de fusion: 263…265 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD08235058 Numéro CAS: 874219-41-7 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...