Imprimer
4-Fluoro-(3-methoxycarbonyl)phenylboronic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
APOSPC5015-1GEA 32.1 EUR
APOSPC5015-1G
4-Fluoro-(3-methoxycarbonyl)phenylboronic acid 98%
4-Fluoro-(3-methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Formule: C₈H₈BFO₄
Poids moléculaire: 197,96 g/mol
Point de fusion: 253…255 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06801688
Numéro CAS: 874219-35-9