2-Carboxy-4-fluorophenylboronic acid 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₇H₆BFO₄ Poids moléculaire: 183,9296 g/mol Point de fusion: 183…186 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD08235078 Numéro CAS: 874290-63-8 |