Imprimer

2-Fluoro-5-(isopropylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

APOSPC5111-1GEA 151 EUR
APOSPC5111-1G
2-Fluoro-5-(isopropylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
2-Fluoro-5-(isopropylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formule: C₁₀H₁₃BFNO₃
Poids moléculaire: 225,03
Point de fusion: 200…203 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08235103
Numéro CAS: 874289-49-3

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR