Imprimer
Methyl pentafluoropropionate 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
APOSPC5130-25GEA 118 EUR
APOSPC5130-25G
Methyl pentafluoropropionate 99%
Methyl pentafluoropropionate
Formule: C₄H₃F₅O₂
Poids moléculaire: 178,06 g/mol
Point d'ébullition: 59…60 °C
Densité: 1,393 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: –1 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000430
Numéro CAS: 378-75-6
EINECS: 206-828-0
UN: 3272
ADR: 3,II