Imprimer
Methyl-4-fluoro-3-hydroxybenzoate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
APOSPC5221-1GEA 17.6 EUR
APOSPC5221-1G
Methyl-4-fluoro-3-hydroxybenzoate
Methyl-4-fluoro-3-hydroxybenzoate
Formule: C₈H₇FO₃
Poids moléculaire: 170,14 g/mol
Point de fusion: 89…92 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06797457
Numéro CAS: 214822-96-5