Imprimer
Perfluoro(allylbenzene) 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
APOSPC5697-100GEA 364 EUR
APOSPC5697-100G
Perfluoro(allylbenzene) 98%
Perfluoro(allylbenzene)
Formule: C₉F₁₀
Poids moléculaire: 298,08 g/mol
Point d'ébullition: 136…138 °C
Point de fusion: –38 °C
Densité: 1,708 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00153225
Numéro CAS: 67899-41-6