Imprimer

3-Fluoro-5-iodoaniline

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

APOSPC5888-1GEA 147 EUR
APOSPC5888-1G
3-Fluoro-5-iodoaniline
3-Fluoro-5-iodoaniline
Formule: C₆H₅FIN
Poids moléculaire: 237,02 g/mol
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04116466
Numéro CAS: 660-49-1

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR