Imprimer
Perfluoropelargonic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
APOSPC6124-2.5GEA 14.7 EUR
APOSPC6124-2.5G APOSPC6124-5G
Perfluoropelargonic acid 98%
Perfluoropelargonic acid
Formule: C₉HF₁₇O₂
Poids moléculaire: 464,07
Point d'ébullition: 218 °C/740mmHg
Point de fusion: 65…68 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039605
Numéro CAS: 375-95-1
EINECS: 206-801-3