Imprimer
3-Fluoro-4-methoxyphenol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
APOSPC6365-1GEA 65.5 EUR
APOSPC6365-1G APOSPC6365-5G APOSPC6365-250MG
3-Fluoro-4-methoxyphenol
3-Fluoro-4-methoxyphenol
Formule: C₇H₇FO₂
Poids moléculaire: 142,1277 g/mol
Point de fusion: 41…41,5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09263471
Numéro CAS: 452-11-9
UN: 1759
ADR: 8,III