Imprimer
4-Fluoro-2-methylphenylboronic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Warning
Synonyme(s): 4-Fluoro-2-methylbenzeneboronic acid,2-Methyl-4-fluorophenylboronic acid
PC6913-25G PC6913-5G PC6913-100G
APOSPC6913-25GEA 105 EUR
APOSPC6913-25G APOSPC6913-5G APOSPC6913-100G
4-Fluoro-2-methylphenylboronic acid 98%
4-Fluoro-2-methylphenylboronic acid
Formule: C₇H₈BFO₂
Poids moléculaire: 153,95 g/mol
Point de fusion: 191…196 °C
Température de stockage: Refrigerator
Numéro MDL: MFCD02093072
Numéro CAS: 139911-29-8