Imprimer
1,2-Difluoropropane 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): FC-272ea
APOSPC7149-5GEA 541 EUR
APOSPC7149-5G
1,2-Difluoropropane 97%
1,2-Difluoropropane
Formule: C₃H₆F₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040001
Numéro CAS: 62126-90-3