2,2,2-Trifluoroethyl trichloromethanesulphonate 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₃H₂Cl₃F₃O₃S Poids moléculaire: 281,47 g/mol Point d'ébullition: 84…86 °C/20mmHg Point de fusion: –70 °C Densité: 1,714 g/cm³ (25 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00042400 Numéro CAS: 23199-56-6 EINECS: 245-484-6 UN: 2927 ADR: 6.1+8,II |