Imprimer
4'-(Trifluoromethoxy)acetanilide 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
APOSPC7433C-1GEA 14.7 EUR
APOSPC7433C-1G
4'-(Trifluoromethoxy)acetanilide 97%
4'-(Trifluoromethoxy)acetanilide
Formule: C₉H₈F₃NO₂
Poids moléculaire: 219,16 g/mol
Point de fusion: 115…117 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075293
Numéro CAS: 1737-06-0