Imprimer

3-Fluoro-5-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenylboronic acid 98%

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

APOSPC7576-1GEA 292 EUR
APOSPC7576-1G
3-Fluoro-5-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenylboronic acid 98%
3-Fluoro-5-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenylboronic acid
Formule: C₈H₇BF₄O₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09475814
Numéro CAS: 850589-55-8

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR