4-Cyano-2-fluorobenzoic acid
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₄FNO₂ Poids moléculaire: 165,12 g/mol Point de fusion: 214…216 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD03094454 Numéro CAS: 164149-28-4 |