Imprimer
2-(Methylsulphonyl)-4-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSPC901174-5GEA 277 EUR
APOSPC901174-5G APOSPC901174-1G
2-(Methylsulphonyl)-4-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
2-(Methylsulphonyl)-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₉H₇F₃O₄S
Poids moléculaire: 268,2100 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09037774
Numéro CAS: 142994-06-7