Imprimer
Methyl-4-fluoro-2-methylbenzoate 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSPC901494-100GEA 245 EUR
APOSPC901494-100G APOSPC901494-25G
Methyl-4-fluoro-2-methylbenzoate 98%
Methyl-4-fluoro-2-methylbenzoate
Formule: C₉H₉FO₂
Poids moléculaire: 168,16
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06203790
Numéro CAS: 174403-69-1