Imprimer
5,7-Difluoroquinoxaline 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSPC901966-5GEA 219 EUR
APOSPC901966-5G APOSPC901966-1G APOSPC901966-25G
5,7-Difluoroquinoxaline 97%
5,7-Difluoroquinoxaline
Formule: C₈H₄F₂N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD15143566
Numéro CAS: 1215205-81-4