1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]pyrrole 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₂H₇F₆N Poids moléculaire: 279,19 g/mol Point de fusion: 43 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00053048 Numéro CAS: 175136-60-4 |