Imprimer
2-Bromo-3,4-difluoroanisole 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSPC902904-25GEA 1440 EUR
APOSPC902904-25G
2-Bromo-3,4-difluoroanisole 95%
2-Bromo-3,4-difluoroanisole
Formule: C₇H₅BrF₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09261345
Numéro CAS: 935285-66-8