Imprimer
Methyl-2-amino-3,4-difluorobenzoate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSPC907992-5GEA 880 EUR
APOSPC907992-5G APOSPC907992-1G
Methyl-2-amino-3,4-difluorobenzoate 95%
Methyl-2-amino-3,4-difluorobenzoate
Formule: C₈H₇F₂NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09996886
Numéro CAS: 170108-07-3