3-Amino-α,α,α-trifluoro-p-toluic acid 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₆F₃NO₂ Poids moléculaire: 205,1340 g/mol Point de fusion: 198,6…205 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD07784307 Numéro CAS: 125483-00-3 |