Imprimer
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
APOSPC9219-1GEA 29.2 EUR
APOSPC9219-1G APOSPC9219-5G APOSPC9219-250MG
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)nicotinic acid
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Formule: C₇H₃ClF₃NO₂
Poids moléculaire: 225,55 g/mol
Point de fusion: 173…178 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08741353
Numéro CAS: 505084-59-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III