Imprimer
4'-(4-Fluorobenzyloxy)-3'-nitroacetophenone 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSPC9282-1GEA 132 EUR
APOSPC9282-1G
4'-(4-Fluorobenzyloxy)-3'-nitroacetophenone 95%
4'-(4-Fluorobenzyloxy)-3'-nitroacetophenone
Formule: C₁₅H₁₂FNO₄
Point de fusion: 105…107 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00173872
Numéro CAS: 175136-24-0