α,3-Dibromo-4-fluorotoluene
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₇H₅Br₂F Poids moléculaire: 267,92 Point d'ébullition: 130 °C/0,5mmHg Point de fusion: 41 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD09037367 Numéro CAS: 78239-71-1 UN: 3261 ADR: 8,II |