Imprimer
5'-Fluoro-2'-methoxyacetophenone 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSPC9857-1GEA 53.9 EUR
APOSPC9857-1G
5'-Fluoro-2'-methoxyacetophenone 98%
5'-Fluoro-2'-methoxyacetophenone
Formule: C₉H₉FO₂
Poids moléculaire: 168,17 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00671763
Numéro CAS: 445-82-9