Imprimer
5-(2-Fluorophenyl)isoxazole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
APOSPC9960-250MGEA 36.4 EUR
APOSPC9960-250MG
5-(2-Fluorophenyl)isoxazole
5-(2-Fluorophenyl)isoxazole
Formule: C₉H₆FNO
Poids moléculaire: 163,15 g/mol
Point d'ébullition: 68…70 °C/0,3mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02183542
Numéro CAS: 138716-36-6