Imprimer
Filtres d'aspiration avec membrane PTFE, b.safe
Fournisseur: Bohlender
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
590-0221EA 80.7 EUR
590-0221
Filtres d'aspiration avec membrane PTFE, b.safe
Filtres Filtres de traitement des liquides
Filtres d'aspiration avec membrane PTFE
  • Avec un alésage à mettre sur tube capillaire
  • Limite la pollution par les solvants
  • Pour des résultats d’analyse constants
Remplacez le filtre régulièrement tous les trois mois pour un fonctionnement fiable.