Imprimer
Bouchons distributeur multiple à raccord GL pour fûts
Fournisseur: Bohlender
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BOLA
216-1740EA 449 EUR
216-1740 216-0568 216-1741 216-0569 216-0567 216-0570
Bouchons distributeur multiple à raccord GL pour fûts
Capuchons Bouchons pour flacons
En PTFE.
  • Très bonne résistance chimique, le milieu liquide n'entre en contact qu'avec le PTFE
  • Thermorésistant de -200 à +250 °C
  • Résistant à une pression maximale de 1 bar, adapté pour les applications sous vide
Bouchons à vis en PTFE renforcé de fibre de verre, corps central en PTFE à rotation libre et connecteur GL. Pour la vidange ou le remplissage de liquides agressifs ou purs grâce à la connexion de tuyaux ou tubes de verre ou métal.