Adaptateur avec fixation par vis en PPS, corps du joint conique en PTFE.
- Très bonne résistance chimique
- Résistance à une température de –50 à +250 °C
- Pour applications sous vide
Pour l'insertion de sondes, tubes et flexibles dans des récipients avec col à rodage standard. Pour éviter le contact avec les tiges d'agitation, etc. Les capteurs, les tubes et les flexibles sont tout d'abord passés dans le filetage. L'adaptateur est ensuite inséré dans le joint et l'élément inséré (tube ou sonde) est fixé dans la position souhaitée.