Imprimer
Votre recherche pour: Fournitures pour animaux
20  résultat(s)
SearchResultCount:"20"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: Thermo Scientific
Description: Yeast-Torula
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
Description: These universal transparent animal restrainers have removable head and tail gates as well as inner floor.
Fournisseur: MP Biomedicals
Description: An extremely fine, white, odorless tasteless, water insoluble, chemically pure cellulose powder, manufactured from natural fibres.
Fournisseur: MP Biomedicals
Description: Corn is used as pet nutrition and natural pet food.
Fournisseur: MP Biomedicals
Description: Vanderzant vitamin mixture for insects is an animal-derived component free vitamin mixture.
Référence Produit: (ICNA0296040201)
Fournisseur: MP Biomedicals
Description: AIN-93-VX vitamin mixture is a component of AIN-93M and AIN-93G diet.
UOM: 1 * 1 kg
Fournisseur: MP Biomedicals
Description: MP recommends the use of supplement U.S.P. XIII, No. 2 Mineral Mix (cat # 960300) in conjunction with this formulation for long term growth and develo...
Fournisseur: SOCOREX ISBA
Description: These straight or bent drenchers are made from stainless steel. They are ideal for safe animal nose and mouth feeding.
Fournisseur: MP Biomedicals
Description: AIN-76 mineral mixtures are components of an animal diet.
Référence Produit: (ICNA0210141301)
Fournisseur: MP Biomedicals
Description: Corn-syrup is a dual acid-enzyme conversion syrup which contains approximately three times as much maltose as regular corn syrups processed to the sam...
UOM: 1 * 3,79 L
Fournisseur: MP Biomedicals
Description: This mineral mix, part of AIN-93G rodent diet, is used for growth, pregnancy and lactational phases of rodents.
Fournisseur: MP Biomedicals
Description: AIN-93M powder of proteins, enzymes and peptides is part of the rodent diet.
Référence Produit: (ICNA0296009801)
Fournisseur: MP Biomedicals
Description: Basic component of animal diet especially for maintaining mice and rats colonies in the research laboratory.
UOM: 1 * 1 kg
Fournisseur: MP Biomedicals
Description: This animal diet supplement has seven-trace elements, which are usually present in a open environment - For complete description see product datasheet...
Fournisseur: MP Biomedicals
Description: Soy flour or soy grits refers to defatted soybeans ground finely.
Référence Produit: (BELAH464200002)
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
Description: Inhalation narcosis chamber with hinged cover.
UOM: 1 * 1 Pce
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 20
no targeter for Bottom